Merck
581407-U
Supelco
Ascentis® C8 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
H × belső átmérő:
10 cm × 4.6 mm
külső felület:
450 m2/g
részecskeméret:
3 μm
mátrix aktív csoport:
C8 (octyl) phase
pórusméret:
100 Å
Mátrix:
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Terméknév
Ascentis® C8 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L7
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
15% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
10 cm × 4.6 mm
külső felület
450 m2/g
felület bevonatolás
4.0 μmol/m2
szennyeződések
<5 ppm metals
Mátrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
mátrix aktív csoport
C8 (octyl) phase
részecskeméret
3 μm
pórusméret
100 Å
Üzemi pH tartomány
2-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
The Ascentis family of columns is the fourth generation of HPLC column technology from Supelco scientists. Ascentis columns are bonded on high purity, 100 Angstrom silica including 3, 5, and 10 micron particle size. Columns are designed for small molecule applications and are scalable from micro columns (1.0 mm I.D.) to preparative dimensions (50 mm I.D.). The family includes C18, C8, Phenyl, Si and embedded polar group phase, RP-Amide.
The Ascentis C8 is a highly reproducible column with excellent selectivity towards polar compounds. The phase excells in highly aqueous mobile phases as well as high organic mobile phases.
Tulajdonságok és előnyök
  • Superior retention for hydrophobic molecules
  • Excellent peak shape
  • Low bleed LC-MS separations
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ebenezer B Asafu-Adjaye et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 43(5), 1854-1859 (2007-02-16)
Gastrointestinal stability of venlafaxine was evaluated in vitro in simulated gastric (SGF) and intestinal (SIF) fluids using a stability indicating HPLC method. The method was validated using a 5 microm Ascentis C18 column (150 mm x 4.6 mm) and mobile
Mahmoud Hasan et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 100, 341-347 (2014-09-10)
Clodronate belongs to the class of bisphosphonates which are used for the treatment of bone disorders. Due to its high polarity it has a low and highly variable oral bioavailability which results in low plasma concentrations and requires sensitive bioanalytical
Ugandar Reddy Inugala et al.
Journal of chromatographic science, 51(5), 453-459 (2012-10-13)
This paper describes the development of a rapid, novel, stability-indicating gradient reversed-phase high-performance liquid chromatographic method and associated system suitability parameters for the analysis of naproxcinod in the presence of its related substances and degradents using a quality-by-design approach. All
Sreenivasa Rao Chitturi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 55(1), 31-47 (2011-02-15)
This paper proposes a simple and selective RP-HPLC method for the determination of process impurities and degradation products (degradants) of atazanavir sulfate (ATV) drug substance. Chromatographic separation was achieved on Ascentis(®) Express C8, (150mm×4.6mm, 2.7μm) column thermostated at 30°C under
Luana Magalhães et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1008, 98-107 (2015-12-08)
Nucleoside triphosphate diphosphohydrolase (NTPDase) is an enzyme belonging to the apyrase family that participates in the hydrolysis of the nucleosides di- and triphosphate to the corresponding nucleoside monophosphate. This enzyme underlies the virulence of parasites such as Leishmania. Recently, an