58928-U
SUPELCOSIL™ LC-18-S (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
SUPELCOSIL LC-18-S Reversed-Phase Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SUPELCOSIL™ LC-18-S HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Anyagok
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
SUPELCOSIL™
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
SUPELCOSIL™
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
11.0% carbon loading
Paraméterek
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
külső felület
170 m2/g
felület bevonatolás
surface coverage 3.1 μmol/m2
Mátrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å
működési pH
2-7.5
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Alkalmazás
- Determination of epoxides by high-performance liquid chromatography following derivatization with N,N-diethyldithiocarbamate.: This study discusses the use of SUPELCOSIL™ LC-18-S HPLC Column for the determination of epoxides in various samples. The research highlights the efficiency of the column in separating epoxide derivatives, showcasing its application in analytical chemistry for accurate and reliable compound analysis. (Dupard-Julien et al., 2007).
Jogi információk
előtét patron
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?