47310-U
Nucleosides Test Mix
in 1% sodium formate (varied conc.), analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
in 1% sodium formate (varied conc.)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
kompatibilitás
use to QA LC-18-S columns
Formátum
multi-component solution
elválasztástechnika
reversed phase
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Analit
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of 12 nucleosides using Supel™ Carbon LC column in 15 minutes for use in identification and quantitation of nucleoside biomarkers.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for LC-MSapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.