Fontos dokumentumok
58086
PTFE filter membrane filter discs 1.5 μm pore size
pore size 1.5 μm, diam. 47 mm, pkg of 10 pack
Szinonimák:
1.5UM PTFE FILTER MEMBRANES, 47MM, PK10
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
pórusméret:
1.5 μm
material:
PTFE filter membrane
Átmérő:
47 mm
kiszerelés:
pkg of 10 pack
Terméknév
PTFE Filter Membranes, pore size 1.5 μm, diam. 47 mm, pkg of 10 pack
material
PTFE filter membrane
kiszerelés
pkg of 10 pack
Átmérő
47 mm
pórusméret
1.5 μm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)