LSWP04700
PTFE Membrane Filter, 5.0 μm Pore Size
Mitex™, filter diam. 47 mm, hydrophobic, white
Szinonimák:
Hydrophobic PTFE membrane filter, Hydrophobic PTFE membrane filter cut discs, Hydrophobic Polytetrafluoroethylene membrane filter, Mitex™ Membrane Filter
About This Item
Javasolt termékek
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophobic
gyártó/kereskedő neve
Millipore
Mitex™
parameter
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
szűrőátmérő
47 mm
vastagság
170 μm
szín
white
Mátrix
Mitex™
pórusméret
5.0 μm pore size
60 % porosity
buborékpont
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
- Clarifying acids, bases and cryogenic fluids
- Clarifying propellants
- Isolating RNA
- Air monitoring
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13