577428-U
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Ügynökség
suitable for USP L11
termékcsalád
BIOshell
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
1.0% loading
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
oszlop H × belső átmérő
5 cm × 4.6 mm
külső felület
22 m2/g
matrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
bonding phase, Diphenyl (diphenylmethyl)
részecskeméret
2.7 μm
pórusméret
1000 Å pore size
operating pH range
2-9
elválasztástechnika
reversed phase
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)