Fontos dokumentumok
1.06107
Supelco
Absorption tube for H₂O
average diameter 0.3 nm (with indicator)
About This Item
UNSPSC kód:
41104911
NACRES:
NB.51
pórusméret
0.3 nm average diameter (with indicator)
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
(molecular sieve 0.3 nm with indicator)