577135-U
Ascentis® Express 160 Å C30 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Ügynökség
suitable for USP L62
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
4.5% Carbon loading
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
oszlop H × belső átmérő
10 cm × 4.6 mm
külső felület
90 m2/g
matrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
C30 (triacontyldimethyl) bonding phase
részecskeméret
2.7 μm
pórusméret
160 Å pore size
operating pH range
2-9
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)