Fontos dokumentumok
Z151432
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Solid tray, stainless steel, tank capacity 2.8 L
About This Item
UNSPSC kód:
41101500
NACRES:
NB.77
material
stainless steel
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Branson 100-410-172
tartálykapacitás
2.8 L
Általános leírás
Solid Stainless steel tray for use with Branson M series, model 2800 Utrasonic Bath. Dimensions 90 mm x 90 mm x 75 mm.
Jogi információk
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)