Merck
67065-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide CN (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
Terméknév
BIOshell A160 Peptide CN, 5 μm HPLC Column, 5.0 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Anyagok
stainless steel hardware (column)
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L10
leírás
Shell thickness (0.6 μm)
Solid Core (3.5 μm)
termékcsalád
BIOshell
Jellemzők
endcapped
analit kémiai osztály(ok)
peptides
gyártó/kereskedő neve
BIOshell
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
1.5% carbon loading
Paraméterek
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 2.1 mm
külső felület
60 m2/g
felület bevonatolás
2.2 μmol/m2
Mátrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
cyano phase
részecskeméret
5.0 μm
pórusméret
160 Å
Üzemi pH tartomány
1-8
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Általános leírás
BIOshell 160 Å Peptide CN columns provide an alternative selectivity to the traditional C18 bonded phases. The introduction of the cyano group enables peptides and small proteins to be separated due to a combination of hydrophobicity and dipole-dipole interactions making this column an excellent choice for biomolecules that are not resolved on traditional C18 columns. These columns contain advanced Fused-Core particles with pores strategically sized to 160 Å to enable optimized peptide diffusion. This attribute makes these columns an excellent choice for peptide mapping. Additionally, the sterically-protected cyanopropyl ligands provide extra stability allowing the columns to be used at an extended pH range (2-9) and high temperatures (up to 90 °C).
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)