Fontos dokumentumok
57690-U
RheFlex® PEEK Fittings
Long fitting set, 1/16 in. tubing
Szinonimák:
Polyether Ether Ketone Tube Fittings
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
kiszerelés
pkg of 5 ea
kompatibilitás
1/16 in. tubing
Tulajdonságok és előnyök
For Rheodyne valves. Hold to 5000 psi (350 kg/cm²).
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
RheFlex is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)