55067-U
Upchurch PEEK Fingertight Fitting
10-32 fitting (one-piece), pkg of 10 ea
Szinonimák:
Upchurch PEEK Finger-tight Fitting
About This Item
Javasolt termékek
leírás
fitting total L 13/16 in. head width 3/8 in.
kiszerelés
pkg of 10 ea
belső átmérő
0.0625 in. (1.5875 mm)
szerelvény
10-32 fitting (one-piece)
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)