Fontos dokumentumok
57665-U
Upchurch Polymer Tubing Cutter
Szinonimák:
Polymer Tubing Cutting Tool
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
használat
for cutting 1/8-1/16" polymer tubing
Általános leírás
Upchurch designed this reliable and durable device specifically for cutting 1/8" - 1/16" PEEK, PTFE, and Tefzel tubing. Includes 4 replacement blades.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)