Fontos dokumentumok
56700-U
Supelco
Ferrules
1/4-28 Upchurch for 1/16 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut), ferrule only
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
Anyagok
Tefzel®
kiszerelés
pkg of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
Upchurch Scientific, Inc P-200X
szerelvény
1/4-28 Upchurch for 1/16 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut)
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Slide 1 of 2
1 of 2