Fontos dokumentumok
57477
RheFlex® PEEK Fittings
Fitting set, 1/8 in. tubing
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
kiszerelés
pkg of 1 ea
szerelvény
5/16-24 male Rheodyne nut for 1/8 in. O.D. tubing (ferrule included)
kompatibilitás
1/8 in. tubing
Tulajdonságok és előnyök
For Rheodyne valves. Hold to 5000 psi (350 kg/cm²).
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
RheFlex is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)