Fontos dokumentumok
52791-U
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits
Szinonimák:
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
About This Item
UNSPSC kód:
41104018
NACRES:
NB.21
Anyagok
polypropylene
leírás
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
kiszerelés
pk of 5000
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
3 mL
pórusméret
20 μm
alkalmazás(ok)
food and beverages
Általános leírás
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
Egyéb megjegyzések
Frits are included separately, pk of 10,000.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)