Fontos dokumentumok
57178
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 60 mL, pk of 16
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
material
polypropylene
leírás
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
kiszerelés
pk of 16
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
60 mL
pórusméret
20 μm
alkalmazás(ok)
food and beverages
Általános leírás
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)