Fontos dokumentumok
57492-U
Supel™ Swift HLB SPE Tubes
weight 60 mg (bed), volume 3 mL, pk of 54 ea
Szinonimák:
polymeric general SPE cartidge tube
About This Item
Javasolt termékek
leírás
detection: MS friendly
Minőségi szint
termékcsalád
Supel™
kiszerelés
pk of 54 ea
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
425-500 m2/g
térfogat
3 mL
súly
60 mg (bed)
részecskeméret
40-75 μm (>90%)
pórusméret
80-210 Å pore size
Általános leírás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Supel™ Swift HLB SPE enhances solid phase extraction efficiency with faster flow rates and minimal signal interference.