Fontos dokumentumok
57493-U
Supel™ Swift HLB SPE Tubes
weight 30 mg (bed), volume 1 mL, pk of 108 ea
Szinonimák:
polymeric general SPE cartidge tube
About This Item
Javasolt termékek
leírás
detection: MS friendly
Minőségi szint
termékcsalád
Supel™
kiszerelés
pk of 108 ea
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
425-500 m2/g
térfogat
1 mL
súly
30 mg (bed)
részecskeméret
40-75 μm (>90%)
pórusméret
80-210 Å pore size
Általános leírás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Supel™ Swift HLB SPE enhances solid phase extraction efficiency with faster flow rates and minimal signal interference.
A complete reversed phase HPLC-ELSD workflow, including sample preparation for the analysis of Polysorbate 80 in a monoclonal antibody formulation.
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.
Related Content
A szilárd fázisú extrakció megtisztítja a mintákat a kromatográfiás elemzéshez, javítja az adatok minőségét és védi az analitikai oszlopokat.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.