Fontos dokumentumok
57048
Supelco
Long Stem Flow Control Valves
pk of 6
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
kiszerelés
pk of 6
Minőségi szint
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Általános leírás
Equip alternative valves in your 12-port or 24-port standard Visiprep vacuum manifold with these long stem flow control valves if you intend to use all ports of the manifold with 12, 20, or 60 mL SPE tubes.
Note: Not for use with Visiprep DL (Disposable Liner) models
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)