Merck
Z543845
Sigma-Aldrich
VerSA-Flow delivery cap
two-hole
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
material
PBT
cső külső átmérő
1/8 in.
szerelvény
GL 45
Általános leírás
For direct solvent delivery to HPLC instruments or simple pressure transfers. Each Delivery Cap includes 10 ft. of PFA tubing. Caps require a GL-45 bottle adapter such as Z332305 for use with Aldrich 2 L and 4 L bottles.
Jogi információk
VerSA-Flow is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Packaging options for solvents include glass, PVC coated, Sure/Seal bottles, and aluminum cans, offering diverse dispensing solutions.