Fontos dokumentumok
55058
Bottom-of-the-Bottle filter/sparger
pore size 2 μm
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Upchurch Scientific, Inc A-435
Átmérő
28 mm
pórusméret
2 μm
Általános leírás
Bottom-of-the-Bottle filter/sparger is an accessory for use with Mobile Phase Reservoir System.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Bottom-of-the-Bottle is a trademark of IDEX Health & Science, LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)