Fontos dokumentumok
54951
Supelco
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
LiChrosorb® RP-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Ügynökség
suitable for USP L1
Minőségi szint
Jellemzők
endcapped: no
gyártó/kereskedő neve
LiChrosorb®
a címkézés mértéke
17% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
külső felület
300 m2/g
matrix
octadecyl
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
LiChrosorb® RP-18 HPLC Columns are packed with the finest commercially available silicas and bonded phases from the most recognized HPLC manufacturers in the world. The columns are tested with specially selected solutes that can be used to establish the reproducibility of retention and selectivity needed in the HPLC applications. They are suitable for reversed-phase HPLC of neutral, acidic and weak basic compounds, according to L1 USP specifications.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
előtét patron
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)