Fontos dokumentumok
1.51353
Supelco
LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Szinonimák:
TM=["LiChrosorb"] C8 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
SB.52
oszlop H × belső átmérő:
25 cm × 4 mm
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
C8 bonding phase
pórusméret:
100 Å pore size
Mátrix:
fully porous particle
Terméknév
LiChrosorb® RP-8 (5 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L7
termékcsalád
LiChrosorb®
Jellemzők
endcapped: no
parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
oszlop H × belső átmérő
25 cm × 4 mm
Mátrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C8 bonding phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å pore size
Üzemi pH tartomány
2-7.5
elválasztástechnika
reversed phase
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
HPLC cartridge
LiChrosorb® RP-8 is a reliable irregular shaped silica gel carriers with reversed phase properties. It is well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds. This sorbent is packed into a LiChroCART 250-4 PLC cartridge. The connection to the HPLC system is being accomplished by use of the manu-CART NT cartrige holder (1.51486).
Analízis megjegyzés
Pressure: ≤ 80 bar
Theoretical Plates (N/m) (toluene): ≥ 50000
Symmetry (toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (toluene): 0.5 - 1.5
Jogi információk
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany