54953-U
LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
TM=["LiChrospher"] C8 HPLC column
About This Item
Javasolt termékek
product name
LiChrosorb® RP-8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L7
termékcsalád
LiChrosorb®
Jellemzők
endcapped: no
gyártó/kereskedő neve
LiChrosorb®
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
9.5% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
külső felület
300 m2/g
matrix
octyl
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C8 (octyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
működési pH
2-7.5
elválasztástechnika
reversed phase
Alkalmazás
- Determination of amphotericin B, liposomal amphotericin B, and amphotericin B colloidal dispersion in plasma by high-performance liquid chromatography.: Utilizing the LiChrospher® RP-8 HPLC Column, this study develops a method for analyzing various formulations of amphotericin B in plasma, crucial for monitoring therapeutic levels and preventing toxicity in patients undergoing antifungal treatment (Egger et al., 2001).
- Determination of doxorubicin and metabolites in murine specimens by high-performance liquid chromatography.: This research demonstrates the application of the LiChrospher® RP-8 HPLC Column in the quantification of doxorubicin and its metabolites, enhancing the understanding of its pharmacokinetics and aiding in the optimization of cancer treatment regimens (van Asperen et al., 1998).
- Determination of glibenclamide in human plasma by solid-phase extraction and high-performance liquid chromatography.: Employing the LiChrospher® RP-8 HPLC Column, this method provides accurate and reliable quantification of glibenclamide, a critical component in managing diabetes mellitus (Valdes Santurio and Gonzalez Porto, 1996).
- Simultaneous determination of ampicillin and metampicillin in biological fluids using high-performance liquid chromatography with column switching.: Highlighting the versatility of the LiChrospher® RP-8 HPLC Column, this study develops a technique for the simultaneous determination of ampicillin and its prodrug, metampicillin, crucial for effective antibiotic therapy monitoring (Lee et al., 1995).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)