Fontos dokumentumok
1.50333
Supelco
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, Hibar® RT HPLC Column
Szinonimák:
TM=["LiChrosorb"] C18 HPLC column
About This Item
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
SB.52
oszlop H × belső átmérő:
25 cm × 4 mm
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
C18 bonding phase
pórusméret:
100 Å pore size
Mátrix:
fully porous particle
Terméknév
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) Hibar® RT 250-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
LiChrosorb®
Jellemzők
endcapped: no
parameter
400 bar pressure
60 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
oszlop H × belső átmérő
25 cm × 4 mm
Mátrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 bonding phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å pore size
Üzemi pH tartomány
2-7.5
elválasztástechnika
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
HPLC column
LiChrosorb® RP-18 is a reliable irregular shaped silica gel carriers with reversed phase properties. It is well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds.This sorbent is packed into a Hibar 250-4 HPLC column. For mounting of a LiChroCART 4-4 guard column, the guard column holder 1.51487 has to be used.
Analízis megjegyzés
Pressure: ≤ 90 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 55000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.0 - 2.0
Jogi információk
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany