Fontos dokumentumok
1.13900
Millipore
LiChroprep® RP-18 (40-63 µm)
for liquid chromatography
Szinonimák:
LiChroprep® RP-18
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41115711
material
spherical silica gel
Minőségi szint
részecskeméret
40-63 μm
pórusméret
10 nm mean pore size
térfogatsúly
410 kg/m3
alkalmazás(ok)
plasma purification
elválasztástechnika
reversed phase
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Analízis megjegyzés
Carbon content: ≥ 15 %
Application test: passes test
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 1500
separation factor (Acetophenone/Cinnamic acid, selectivity test): 1.1 - 1.3
separation factor (Acetophenone/Phenol, selectivity test): 1.8 - 2.2
separation factor (1-Naphtol/Phenol, selectivity test): 3.9 - 4.4
Particle Size (d10): 31.0 - 37.0 µm
Particle Size (d50): 54.0 - 64.0 µm
Particle Size (d90): 95.0 - 110.0 µm
capacity factor (Toluene): 17.0 - 22.0
Jogi információk
LICHROPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg