Fontos dokumentumok
54965-U
Supelco
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
H × belső átmérő:
1 cm × 4.6 mm
külső felület:
300 m2/g
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
C18 (octadecyl) phase
pórusméret:
100 Å
Mátrix:
Octadecyl
fully porous particle
Terméknév
LiChrosorb® RP-18 HPLC Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
LiChrosorb®
Jellemzők
endcapped: no
kiszerelés
pkg of 4 ea
a címkézés mértéke
16.2% Carbon loading
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
1 cm × 4.6 mm
külső felület
300 m2/g
Mátrix
Octadecyl
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
működési pH
2-7.5
kompatibilitás
for use with 3.2 to 4.6 mm columns
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Use guard cartridge holder 54987
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)