Fontos dokumentumok
50136-U
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
TM=["LiChrospher"] C18 HPLC column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Terméknév
LiChrospher® RP-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm
Anyagok
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
LiChrospher®
Jellemzők
endcapped: no
gyártó/kereskedő neve
LiChrospher®
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
21% Carbon loading
Paraméterek
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
12.5 cm × 4.6 mm
külső felület
350 m2/g
Mátrix
octadecyl
silica particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
működési pH
2-7.5
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
LiChrospher® RP-18 HPLC column (L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm) is generally found to be highly reliable and versatile. It is suitable for reversed-phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) of acidic, neutral and weakly basic compounds, according to L1 USP specifications.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)