54225-U
Discovery® Ag-Ion SPE Tube
bed wt. 750 mg, volume 6 mL, pk of 30
Szinonimák:
Silver Ion SPE Tube
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
polypropylene tube
Minőségi szint
termékcsalád
Discovery®
összetétel
bed wt., 750 mg
kiszerelés
pk of 30
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
480 m2/g
térfogat
6 mL
Mátrix
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
mátrix aktív csoport
benzenesulfonic acid bonding, Polymerically bonded, coated with silver ions
részecskeméret
50 μm
pórusméret
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore size
kapacitás
less than or equal to 1 mg (total FAMEs)
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
normal phase
Related Categories
Általános leírás
Sample Matrix Compatibility: Organic solvents, oils, and lipids
- Developed for the fractionation of FAMEs based on degree of unsaturation, and for the resolution of cis/trans isomers.
- Silver counter-ions are anchored onto an SCX support using a proprietary procedure to offer optimal resolution, performance, and capacity
- Each lot is tested and quality controlled for cis/trans FAME resolution
Lábjegyzet
Jogi információk
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Fraction of cis/trans FAMEs Using Discovery® Ag-Ion SPE
Chromatograms
application for SPE, suitable for GCsuitable for GC, application for SPEsuitable for GC, application for SPETudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.