53780-U
Ascentis® Express 90 Å OH5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ascentis® Express OH5, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
Anyagok
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L86
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped: no
kiszerelés
pkg of 3 ea
a címkézés mértéke
3.2% carbon loading
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
H × belső átmérő
5 mm × 2.1 mm
külső felület
135 m2/g
Mátrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
hydroxy, penta- phase
részecskeméret
2.7 μm
pórusméret
90 Å
működési pH
2-9
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
Jogi információk
kapcsolódó termék
szükséges, de nincs biztosítva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)