Fontos dokumentumok
53532-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å PAH (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Szinonimák:
Ascentis® Express 90 Å PAH, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
SB.52
oszlop H × belső átmérő:
10 cm × 2.1 mm
külső felület:
135 m2/g
részecskeméret:
2.7 μm
mátrix aktív csoport:
C18 bonded phase optimized for PAH analysis
pórusméret:
90 Å pore size
Mátrix:
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
Terméknév
Ascentis® Express 90 Å PAH, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped: no
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
9.9% Carbon loading
parameter
≤60 °C temp. limit
≤600 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
oszlop H × belső átmérő
10 cm × 2.1 mm
külső felület
135 m2/g
Mátrix
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
C18 bonded phase optimized for PAH analysis
részecskeméret
2.7 μm
pórusméret
90 Å pore size
Üzemi pH tartomány
2-9
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Ascentis® Express PAH is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on the proven Fused-Core® particle design. The Fused-Core® particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5 μm thick porous shell and the small overall particle size of 2.7 μm. The unendcapped trifunctional C18 stationary phase of Ascentis® Express PAH provides a stable, reversed-phase packing that can be used for analysis of acids, bases, and zwitterionic compounds, but has been specifically designed for the separation of polycyclic aromatic hydrocarbons.
Analízis megjegyzés
The target analytes include polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), acids, bases, and zwitterionic compounds.
Jogi információk
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)