Fontos dokumentumok
53573-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å PFAS (2.7 μm) Delay HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Delay Column; suitable for PFAS testing
Szinonimák:
Ascentis® Express 90 Å PFAS Delay, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
SB.52
oszlop H × belső átmérő:
5 cm × 4.6 mm
külső felület:
135 m2/g
részecskeméret:
2.7 μm
mátrix aktív csoport:
highly retentive endcapped silane bonding phase
pórusméret:
90 Å pore size
Mátrix:
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
Terméknév
Ascentis® Express 90 Å PFAS Delay, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, suitable for PFAS testing
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
suitable for USP L62
szab. megfelelőség
suitable for FDA C-010.02
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
1 ea of
parameter
≤60 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (600 bar)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
oszlop H × belső átmérő
5 cm × 4.6 mm
külső felület
135 m2/g
Mátrix
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
highly retentive endcapped silane bonding phase
részecskeméret
2.7 μm
pórusméret
90 Å pore size
Üzemi pH tartomány
2-9
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Ascentis® Express PFAS Delay is a high-performance liquid chromatography column based on Fused-Core® particle design. The highly retentive endcapped silane of the Ascentis® Express PFAS Delay column provides high retention of PFAS compounds across various mobile phase conditions and is used to delay background instrument PFAS contamination from interference with analyzed samples. For this reason, the Ascentis® Express PFAS Delay column is placed upstream of the sample injector.
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.