Fontos dokumentumok
53346-U
Ascentis® Express 90 Å Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
Szinonimák:
Core-shell (SPP) Fused Core Phenyl HPLC column
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L11
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 3 mm
külső felület
135 m2/g
szennyeződések
<5 ppm metals
matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
phenylhexyl phase
részecskeméret
2.7 μm
pórusméret
90 Å
pH-tartomány
2-9
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Alkalmazás
- A fully automated and fast method using direct sample injection combined with fused-core column on-line SPE-HPLC for determination of ochratoxin A and citrinin in lager beers.: This study presents a rapid, automated method for the detection of mycotoxins in beer using high-performance liquid chromatography. The use of the Ascentis® Express Phenyl-Hexyl column enables efficient and effective sample processing, demonstrating its applicability in food safety and quality control (Lhotska et al., 2016).
- Advantages of core-shell particle columns in Sequential Injection Chromatography for determination of phenolic acids.: This paper explores the benefits of using core-shell particle technology, including Ascentis® Express Phenyl-Hexyl columns, in the analysis of phenolic acids. The study highlights the columns′ enhanced performance and efficiency, making them valuable for chemical analysis in environmental and food samples (Chocholous et al., 2013).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
előtét patron
kapcsolódó termék
szükséges, de nincs biztosítva
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Improve your reversed phase selectivity for polar aromatics and heterocyclic compounds with the Ascentis® Express Phenyl-Hexyl U/HPLC column.