53351-U
Ascentis® Express 90 Å Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L11
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
H × belső átmérő
7.5 cm × 4.6 mm
külső felület
135 m2/g
szennyeződések
<5 ppm metals
Mátrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
phenylhexyl phase
részecskeméret
2.7 μm
pórusméret
90 Å
pH-tartomány
2-9
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
előtét patron
kapcsolódó termék
szükséges, de nincs biztosítva
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Improve your reversed phase selectivity for polar aromatics and heterocyclic compounds with the Ascentis® Express Phenyl-Hexyl U/HPLC column.