Fontos dokumentumok
52714-U
Supelco
Discovery® DSC-8 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
NACRES:
NB.21
material
polypropylene tube
Minőségi szint
összetétel
bed wt., 500 mg
kiszerelés
pk of 30
a címkézés mértéke
9% C loading
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
480 m2/g
térfogat
6 mL
Mátrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
mátrix aktív csoport
C8 (octyl) bonding, monomerically bonded
részecskeméret
50 μm
pórusméret
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (biological fluids, water)
  • Monomerically bonded, octyl (9 %C), endcapped; lower carbon content than DSC-18Lt
  • Used to elute very large hydrophobic molecules too strongly retained on DSC-18 or DSC-18Lt
  • Use this less retentive phase for the rapid release of hydrophobic molecules using weaker organic solvents at lower volumes
  • Inorganic buffers of sufficient ionic strength may be used for elution
Jogi információk
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.