Fontos dokumentumok
57131
Supelco
Supelclean LC-Florisil® SPE Tube
bed wt. 5 g, volume 20 mL, pk of 20
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
material
PE frit
polypropylene hardware
Minőségi szint
termékcsalád
Supelclean
összetétel
bed wt., 5 g
kiszerelés
pk of 20
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
20 mL
Mátrix
magnesium silicate base material
mátrix aktív csoport
Florisil phase
részecskeméret
100-200 mesh
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
normal phase
Általános leírás
Supelclean LC-Florisil® SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Jogi információk
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)