Merck
50962-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å OH5 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm UHPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Ascentis® Express OH5, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L86
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped: no
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
parameter
≤60 °C temp. limit
1000 bar max. pressure (14500 psi)
technika/technikák
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 2.1 mm
külső felület
120 m2/g
szennyeződések
<5 ppm metals
matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
hydroxy, penta- phase
részecskeméret
2 μm
pórusméret
90 Å pore size
pH-tartomány
2-9
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
Általános leírás
The Ascentis® Express 2μm OH5 stationary phase is a highly polar ligand that possesses 5 hydroxyl groups tethered to the silica via novel proprietary linkage chemistry. This high performance material provides a UHPLC column that can be used for traditional normal phase separations using non-polar, totally organic mobile phases or for aqueous normal phase chromatography with the typical mobile phases for hydrophilic interactive liquid chromatography (HILIC) of basic, acidic, zwitterionic, or neutral compounds.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Paweł Kubica et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(13), 3013-3018 (2014-03-26)
The influence of sucrose combustion products on smoking and nicotine addiction is still controversial because the presence of the sucrose may be treated as a source of aldehydes and organic acids. In e-liquids used as refills for electronic cigarettes, which