509450
SGE Gas Tight Syringes, Luer Lock
50F-LL-GT, volume 50 μL, needle size (not included)
Szinonimák:
SYRINGE SGE 50UL, LUER LOCK
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
Javasolt termékek
Anyagok
glass syringe
tűméret
(not included)
Jellemzők
Fixed Luer Lock
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
SGE 004230
térfogat
50 μL
Általános leírás
SGE gas tight syringe without a needle, Model: 50F-LL-GT (volume 50 μL)
- Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
- Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
- Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
- Maximum inertness for liquid or gas samples.
- Suitable for manual dispenser/diluter applications.
- High accuracy of dispensed volume.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)