Fontos dokumentumok
26258-U
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
50F-GT, volume 50 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Szinonimák:
SYRINGE SGE 50UL FN GASTIGHT®, PT#2, 25GA
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tűméret
25 ga
Jellemzők
needle type LTN (fixed)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
SGE 004200
tű H × külső átmérő
50 mm × 0.50 mm
térfogat
50 μL
Általános leírás
  • SGE gas tight syringe with fixed needle, Model: 50F-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
Jogi információk
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)