Fontos dokumentumok
50517-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ascentis® Express C18, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Anyagok
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
Paraméterek
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
10 cm × 2.1 mm
külső felület
90 m2/g
szennyeződések
<5 ppm metals
Mátrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
90 Å pore size
működési pH
2-9
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.