Merck
5027-U
Supelco
ASSET® EZ4 Dry Samplers
pkg of 10 ea
Szinonimák:
ASSET® EZ4-NCO Dry Sampler
About This Item
UNSPSC kód:
12190000
NACRES:
NB.24
termékcsalád
ASSET®
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 10 ea
technika/technikák
active air sampling: suitable
Mátrix
DBA-impregnated glass fiber filter
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
for sampling isocyanates
for use with LC-MS or LC-MS/MS
Jogi információk
Asset is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Daniel Gylestam et al.
The Annals of occupational hygiene, 58(3), 340-354 (2013-12-29)
An advanced design of a denuder impactor (DI) sampler has been developed for characterization of possible airborne isocyanate exposure in different particle size fractions. The sampler is equipped with 12 different parallel denuder tubes, 4 impaction stages with the cut-off
Related Content
Easy-to-use air sampler offering ultimate sensitivity for collection and measurement of vapor phase and particulate isocyanate monomers and oligomers.