Merck
48088
Supelco
2-Bromo-1-chloropropane solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H6BrCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
157.44
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 601
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type internal/surrogate
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2000 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C3H6BrCl/c1-3(4)2-5/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PUJJZGFFAQHYEX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Bromo-1-chloropropane may be used as an internal standard for the quantification of haloacetonitriles and volatile organochlorine compounds in landfill leachates using gas chromatography technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup - Solvent
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup - Solvent
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Characterization of chlorination by-products in cooling effluents of coastal nuclear power stations
Allonier S-A, et al.
Marine Pollution Bulletin, 38(12), 1232-1241 (1999)
Static headspace versus head space solid-phase microextraction (HS-SPME) for the determination of volatile organochlorine compounds in landfill leachates by gas chromatography
Menendez F C.J, et al.
Talanta, 63(4), 809-814 (2004)