Fontos dokumentumok
140155
1,2-Dimethoxybenzene
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Pyrocatechol dimethyl ether, Veratrole
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.533 (lit.)
bp
206-207 °C (lit.)
mp
15 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
fatty oils: soluble
water: slightly soluble
sűrűség
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccccc1OC
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
161.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?