Fontos dokumentumok
B-099
Supelco
2-Butanone-2,4-DNPH
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
Szinonimák:
2-Butanone-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H12N4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
252.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
vial of 100 mg
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C10H12N4O4/c1-3-7(2)11-12-9-5-4-8(13(15)16)6-10(9)14(17)18/h4-6,12H,3H2,1-2H3/b11-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPWSANGSIWAACK-YRNVUSSQSA-N
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3