Merck
41467
Supelco
Harmane
analytical standard
Szinonimák:
1-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole, 2-Methyl-β-carboline, Aribine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H10N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.22
Beilstein:
143898
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
mp
235-238 °C (lit.)
235-238 °C
SMILES string
Cc1nccc2c3ccccc3[nH]c12
InChI
1S/C12H10N2/c1-8-12-10(6-7-13-8)9-4-2-3-5-11(9)14-12/h2-7,14H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSFDQSOCUJVVGF-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
I1 imidazoline binding site agonist.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)