Fontos dokumentumok
40012
Supelco
1,1-Dichloroethane solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H4Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.96
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
5000 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)C
InChI
1S/C2H4Cl2/c1-2(3)4/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SCYULBFZEHDVBN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Simon M Pimblott et al.
The journal of physical chemistry. A, 109(45), 10294-10301 (2006-07-13)
The yields of chloride ion and molecular hydrogen were determined in the gamma, the fast electron, and the 5 MeV helium ion radiolysis of deaerated and aerated aqueous solutions of 1,1- and 1,2-dichloroethane. In deaerated solutions irradiated with gamma-rays or
Lewis Semprini et al.
Journal of contaminant hydrology, 103(3-4), 157-167 (2008-11-22)
A field study was performed to evaluate the potential for in-situ aerobic cometabolism of 1,1,1-trichloroethane (1,1,1-TCA) through bioaugmentation with a butane enrichment culture containing predominantly two Rhodococcus sp. strains named 179BP and 183BP that could cometabolize 1,1,1-TCA and 1,1-dicholoroethene (1,1-DCE).
Miklós Lakatos
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 47(4-5), 954-957 (2008-04-26)
The purge-and-trap (P&T) gas extraction method combined with gas chromatography was studied for its suitability for quantitative residual solvents determination in a water-soluble active pharmaceutical ingredient (API). Some analytical method performance characteristics were investigated, namely, the repeatability, the accuracy and
Babu P Patlolla et al.
International journal of environmental research and public health, 2(1), 101-106 (2006-05-19)
The major concern for the halogenated compounds is their widespread distribution, in addition to occupational exposures. Several chlorinated alkanes and alkenes were found to induce toxic effects. In this study, we investigated the genotoxic potential of 1,1-dichloroethane in the bone
Nancy Vanstone et al.
Environmental science & technology, 42(1), 126-132 (2008-03-21)
Degradation of 1,1- and 1,2-dichloroethane (1,1-DCA, 1,2-DCA) and carbon tetrachloride (CCl4) on Zn0 was investigated using compound specific isotope analysis (CSIA) to measure isotopic fractionation factors for chloroalkane degradation by hydrogenolysis, by alpha-elimination, and by beta-elimination. Significant differences in enrichment