Merck
272973
Sigma-Aldrich
1,1-Dichloropropane
97%
Szinonimák:
Propylidene chloride
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5CHCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.99
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
bp
88 °C (lit.)
oldhatóság
organic solvents: soluble(lit.)
water: very slightly soluble(lit.)
sűrűség
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
CCC(Cl)Cl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-2-3(4)5/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WIHMGGWNMISDNJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,1-Dichloropropane was used in the synthesis of chloropropenes by undergoing flash vacuum pyrolysis over magnesium.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
44.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Flash vacuum pyrolysis over magnesium. Part 1. Pyrolysis of benzylic, other aryl/alkyl and aliphatic halides.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 3, 402-415 (2002)
Na-Hee Lee et al.
Cell death & disease, 9(7), 724-724 (2018-06-22)
The toxicological evaluation of potential drug candidates is very important in the preclinical phase of drug development. Toxic materials may cause serious decline in stem cell function and loss of stemness. Indeed, we found that toxic exposure more profoundly suppressed