Fontos dokumentumok
Z114006
Sigma-Aldrich
Wheaton glass serum bottle
volume 100 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 52 mm × 95 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
borosilicate glass bottle
leírás
USP Type I
Jellemzők
autoclavable
closure type crimp top vial
külső átmérő
20 mm
kapacitás
100 mL
átmérő × Ma
52 mm × 95 mm
térfogat
100 mL
szín
clear
szerelvény
opening for 20 mm
Általános leírás
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)