Fontos dokumentumok
29664-U
Supelco
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) QsertVial
volume 0.3 mL, QsertVial, amber glass vial, natural PTFE/silicone septa (with slit), thread for 9 mm
Szinonimák:
Low Adsorption Vial Kit
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
Anyagok
amber glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa (with slit)
Jellemzők
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 6 mm
térfogat
0.3 mL
szerelvény
thread for 9 mm
kompatibilitás
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
Jogi információk
QSertVial is a trademark of QIS, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.